Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACPP Protein
A cDNA sequence encoding the ACPP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 55 |
---|---|
Nom | ACPP Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ACPP |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995648
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985648
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905658
|
enQuireBio™
QP10946-HIS-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
55 | |
Research Use Only | |
ACPP | |
Human | |
His | |
ACPP protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
ACPP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KELKFVTLVF RHGDRSPIDT FPTDPIKESS WPQGFGQLTQ LGMEQHYELG EYIRKRYRKF LNESYKHEQV YIRSTDVDRT LMSAMTNLAA LFPPEGVSIW NPILLWQPIP VHTVPLSEDQ LLYLPFRNCP RFQELESETL KSEEFQKRLH PYKDFIATLG KLSGLHGQDL FGIWSKVYDP LYCESVHNFT LPSWATEDTM TKLRELSELS LLSLYGIHKQ KEKSRLQGGV LVNEILNHMK RATQIPSYKK LIMYSAHDTT VSGLQMALDV YNGLLPPYAS CHLTELYFEK GEYFVEMYYR NETQHEPYPL MLPGCSPSCP LERFAELVGP VIPQDWSTEC MTTNSHQGTE DSTDHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |