Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACSF2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSF2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001275897.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 80221 |
Nom | ACSF2, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16021981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16041981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16051981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16071981
|
enQuireBio™
QP7983-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001275897.1 | |
ACSF2, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
80221 | |
Research Use Only | |
ACSF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSSREVDRMV STPIGGLSYV QGCTKKHLNS KTVGQCLETT AQRVPEREAL VVLHEDVRLT FAQLKEEVDK AASGLLSIGL CKGDRLGMWG PNSYAWVLMQ LATAQAGIIL VSVNPAYQAM ELEYVLKKVG CKALVFPKQF KTQQYYNVLK QICPEVENAQ PGALKSQRLP DLTTVISVDA PLPGTLLLDE VVAAGSTRQH LDQLQYNQQF LSCHDPINIQ FTSGTTGSPK GATLSHYNIV NNSNILGERL KLHEKTPEQL RMILPNPLYH CLGSVAGTMM CLMYGATLIL ASPIFNGKKA LEAISRERGT FLYGTPTMFV DILNQPDFSS YDISTMCGGV IAGSPAPPEL IRAIINKINM KDLVVAYGTT ENSPVTFAHF PEDTVEQKAE SVGRIMPHTE ARIMNMEAGT LAKLNTPGEL CIRGYCVMLG YWGEPQKTEE AVDQDKWYWT GDVATMNEQG FCKIVGRSKD MIIRGGENIY PAELEDFFHT HPKVQEVQVV GVKDDRMGEE ICACIRLKDG EETTVEEIKA FCKGKISHFK IPKYIVFVTN YPLTISGKIQ KFKLREQMER HLNL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |