Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAT2 Protein
A cDNA sequence encoding the ADAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 134637 |
---|---|
Nom | ADAT2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ADAT2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975708
|
enQuireBio™
QP10964-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955708
|
enQuireBio™
QP10964-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965708
|
enQuireBio™
QP10964-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
134637 | |
Research Use Only | |
ADAT2 | |
Human | |
His | |
The ADAT2 (0.5 mg/ml) protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 2mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
ADAT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEAKAAPKPA ASGACSVSAE ETEKWMEEAM HMAKEALENT EVPVGCLMVY NNEVVGKGRN EVNQTKNATR HAEMVAIDQV LDWCRQSGKS PSEVFEHTVL YVTVEPCIMC AAALRLMKIP LVVYGCQNER FGGCGSVLNI ASADLPNTGR PFQCIPGYRA EEAVEMLKTF YKQENPNAPK SKVRKKECQK S | |
Greater than 90% as determined by Analysis by SDS-PAGE. |