Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AHSG Protein
A cDNA sequence encoding the AHSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | AHSG Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995768
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-EC-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975768
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-EC-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985768
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AHSG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AHSG protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPHGPGL IYRQPNCDDP ETEEAALVAI DYINQNLPWG YKHTLNQIDE VKVWPQQPSG ELFEIEIDTL ETTCHVLDPT PVARCSVRQL KEHAVEGDCD FQLLKLDGKF SVVYAKCDSS PDSAEDVRKV CQDCPLLAPL NDTRVVHAAK AALAAFNAQN NGSNFQLEEI SRAQLVPLPP STYVEFTVSG TDCVAKEATE AAKCNLLAEK QYGFCKATLS EKLGGAEVAV TCTVFQTQPV TSQPQPEGAN EAVPTPVVDP DAPPSPPLGA PGLPPAGSPP DSHVLLAAPP GHQLHRAHYD LRHTFMGVVS LGSPSGEVSH PRKTRTVVQP SVGAAAGPVV PPCPGRIRHF KV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |