Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK3L1 Protein
A cDNA sequence encoding the AK3L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 205 |
---|---|
Nom | AK3L1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | AK4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935798
|
enQuireBio™
QP10990-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925798
|
enQuireBio™
QP10990-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915798
|
enQuireBio™
QP10990-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
205 | |
Research Use Only | |
AK4 | |
Human | |
His | |
AK3L1 solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT and 20% glycerol. |
AK3L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASK LLRAVILGPP GSGKGTVSQR IAQNFGLQHL SSGHFLRENIKASTEVGEMA KQYIEKSLLV PDHVITRLMM SELENRRGQH WLLDGFPRTL GQAEALDKIC EVDLVISLNI PFETLKDRLS RRWIHPPSGR VYNLDFNPPH VHGIDDVTGE PLVQQEDDKP EAVAARLRQY KDVAKPVIEL YKSRGVLHQF SGTETNKIWP YVYTLFSNKI TPIQSKEAY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |