missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK5 Protein
A cDNA sequence encoding the AK5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 26289 |
---|---|
Nom | AK5 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | AK5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995798
|
enQuireBio™
QP10992-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975798
|
enQuireBio™
QP10992-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985798
|
enQuireBio™
QP10992-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
26289 | |
Research Use Only | |
AK5 | |
Human | |
His | |
AK5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
AK5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMNTNDA KEYMARREIP QLFESLLNGL MCSKPEDPVE YLESCLQKVK ELGGCDKVKW DTFVSQEKKT LPPLNGGQSR RSFLRNVMPG NSNFPYRRYD RLPPIHQFSI ESDTDLSETA ELIEEYEVFD PTRPRPKIIL VIGGPGSGKG TQSLKIAERY GFQYISVGEL LRKKIHSTSS NRKWSLIAKI ITTGELAPQE TTITEIKQKL MQIPDEEGIV IDGFPRDVAQ ALSFEDQICT PDLVVFLACA NQRLKERLLK RAEQQGRPDD NVKATQRRLM NFKQNAAPLV KYFQEKGLIM TFDADRDEDE VFYDISMAVD NKLFPNKEAA AGSSDLDPSM ILDTGEIIDT GSDYEDQGDD QLNVFGEDTM GGFMEDLRKC KIIFIIGGPG SGKGTQCEKL VEKYGFTHLS TGELLREELA SESERSKLIR DIMERGDLVP SGIVLELLKE AMVASLGDTR GFLIDGYPRE VKQGEEFGRR IGDPQLVICM DCSADTMTNR LLQRSRSSLP VDDTTKTIAK RLEAYYRASI PVIAYYETKT QLHKINAEGT PEDVFLQLCT AIDSIF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |