missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human AKR1C4 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKR1C4, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2285.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001809.3
Identification génétique (Entrez) 1109
Nom AKR1C4 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications

Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15996619
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5639-EC-100UG
100 μg
505.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15916629
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5639-EC-1MG
1 mg
2285.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15906629
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5639-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15926629
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5639-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15936629
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5639-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15946629
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5639-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Spécification

Spécification

NP_001809.3
AKR1C4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1109
Research Use Only
AKR1C4
Recombinant Protein
E. coli
MDPKYQRVEL NDGHFMPVLG FGTYAPPEVP RNRAVEVTKL AIEAGFRHID SAYLYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWCTFF QPQMVQPALE SSLKKLQLDY VDLYLLHFPM ALKPGETPLP KDENGKVIFD TVDLSATWEV MEKCKDAGLA KSIGVSNFNC RQLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYLNQS KLLDFCKSKD IVLVAHSALG TQRHKLWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKQ TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIREN IQVFEFQLTS EDMKVLDGLN RNYRYVVMDF LMDHPDYPFS DEY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications