Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKT2 / Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKT2 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Spécification
Nom | AKT2 / Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His-SUMO |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-100UG |
100 μg |
518.00€
100µg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15936639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-1MG |
1 mg |
2365.00€
1mg |
Expédition estimée: 01-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15926639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
15946639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
15956639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
15966639
|
enQuireBio™
QP5641-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Spécification
AKT2 / Protein | |
His-SUMO | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_001317440.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NEVSVIKEGW LHKRGEYIKT WRPRYFLLKS DGSFIGYKER PEAPDQTLPP LNNFSVAECQ LMKTERPRPN TFVIRCLQWT TVIERTFHVD SPDEREEWMR AIQMVANSLK QRAPGEDPMD YKCGSPSDSS TTEEMEVAVS KARAKVTMND FDYLKLLGKG TFGKVILVRE KATGRYYAMK ILRKEVIIAK DEVAHTVTES RVLQNTRHPF LTALKYAFQT HDRLCFVMEY ANGGELFFHL SRERVFTEER ARFYGAEIVS ALEYLHSRDV VYRDIKLENL MLDKDGHIKI TDFGLCKEGI SDGATMKTFC GTPEYLAPEV LEDNDYGRAV DWWGLGVVMY EMMCGRLPFY NQDHERLFEL ILMEEIRFPR TLSPEAKSLL AGLLKKDPKQ RLGGGPSDAK EVMEHRFFLS INWQDVVQKK LLPPFKPQVT SEVDTRYFDD EFTAQSITIT PPDRYDSLGL LELDQRTHFP QFSYSASIRE | |
208 | |
AKT2 |