missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALCAM (CD166) Protein
A cDNA sequence encoding the ALCAM (CD166) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | ALCAM (CD166) Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975818
|
enQuireBio™
QP10998-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995818
|
enQuireBio™
QP10998-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985818
|
enQuireBio™
QP10998-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ALCAM (CD166) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CD166 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPWYTVNSA YGDTIIIPCR LDVPQNLMFG KWKYEKPDGS PVFIAFRSST KKSVQYDDVP EYKDRLNLSE NYTLSISNAR ISDEKRFVCM LVTEDNVFEA PTIVKVFKQP SKPEIVSKAL FLETEQLKKL GDCISEDSYP DGNITWYRNG KVLHPLEGAV VIIFKKEMDP VTQLYTMTSTLEYKTTKADI QMPFTCSVTY YGPSGQKTIH SEQAVFDIYY PTEQVTIQVL PPKNAIKEGD NITLKCLGNG NPPPEEFLFY LPGQPEGIRS SNTYTLTDVR RNATGDYKCS LIDKKSMIAS TAITVHYLDL SLNPSGEVTR QIGDALPVSC TISASRNATV VWMKDNIRLR SSPSFSSLHYQDAGNYVCET ALQEVEGLKK RESLTLIVEG KPQIKMTKKT DPSGLSKTII CHVEGFPKPA IQWTITGSGS VINQTEESPY INGRYYSKII ISPEENVTLT CTAENQLERT VNSLNVSANE NREKVNDQAK LIVGIVVGLL LAALEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTLMISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEALHNHYTQKSL SLSPGKHHHH HH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |