Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000661.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 127 |
Nom | Alcohol dehydrogenase 4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956449
|
enQuireBio™
QP5615-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976449
|
enQuireBio™
QP5615-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966449
|
enQuireBio™
QP5615-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15986449
|
enQuireBio™
QP5615-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15996449
|
enQuireBio™
QP5615-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15906459
|
enQuireBio™
QP5615-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000661.2 | |
Alcohol dehydrogenase 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
127 | |
Research Use Only | |
ADH4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGTKGKVIKC KAAIAWEAGK PLCIEEVEVA PPKAHEVRIQ IIATSLCHTD ATVIDSKFEG LAFPVIVGHE AAGIVESIGP GVTNVKPGDK VIPLYAPLCR KCKFCLSPLT NLCGKISNLK SPASDQQLME DKTSRFTCKG KPVYHFFGTS TFSQYTVVSD INLAKIDDDA NLERVCLLGC GFSTGYGAAI NNAKVTPGST CAVFGLGGVG LSAVMGCKAA GASRIIGIDI NSEKFVKAKA LGATDCLNPR DLHKPIQEVI IELTKGGVDF ALDCAGGSET MKAALDCTTA GWGSCTFIGV AAGSKGLTIF PEELIIGRTI NGTFFGGWKS VDSIPKLVTD YKNKKFNLDA LVTHTLPFDK ISEAFDLMNQ GKSVRTILIF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |