Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDOC Protein
A cDNA sequence encoding the ALDOC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 230
Nom ALDOC Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) ALDOC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15945838
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11003-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15935838
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11003-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15925838
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11003-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
230
Research Use Only
ALDOC
Human
His
The ALDOC solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl.
ALDOC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPHSYPALSA EQKKELSDIA LRIVAPGKGI LAADESVGSM AKRLSQIGVE NTEENRRLYR QVLFSADDRV KKCIGGVIFF HETLYQKDDN GVPFVRTIQD KGIVVGIKVD KGVVPLAGTD GETTTQGLDG LSERCAQYKK DGADFAKWRC VLKISERTPS ALAILENANV LARYASICQQ NGIVPIVEPE ILPDGDHDLK RCQYVTEKVL AAVYKALSDH HVYLEGTLLK PNMVTPGHAC PIKYTPEEIA MATVTALRRT VPPAVPGVTF LSGGQSEEEA SFNLNAINRC PLPRPWALTF SYGRALQASA LNAWRGQRDN AGAATEEFIK RAEVNGLAAQ GKYEGSGEDG GAAAQSLYIA NHAY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.