Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldose 1-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldose 1-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_620156.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 130589 |
Nom | Aldose 1-epimerase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16031851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16051851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16041851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16071851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16081851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_620156.1 | |
Aldose 1-epimerase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
130589 | |
Research Use Only | |
GALM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASVTRAVFGE LPSGGGTVEK FQLQSDLLRV DIISWGCTIT ALEVKDRQGR ASDVVLGFAE LEGYLQKQPY FGAVIGRVAN RIAKGTFKVD GKEYHLAINK EPNSLHGGVR GFDKVLWTPR VLSNGVQFSR ISPDGEEGYP GELKVWVTYT LDGGELIVNY RAQASQATPV NLTNHSYFNL AGQASPNIND HEVTIEADTY LPVDETLIPT GEVAPVQGTA FDLRKPVELG KHLQDFHLNG FDHNFCLKGS KEKHFCARVH HAASGRVLEV YTTQPGVQFY TGNFLDGTLK GKNGAVYPKH SGFCLETQNW PDAVNQPRFP PVLLRPGEEY DHTTWFKFSV A | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |