Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALK-3 / BMPR1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ALK-3 / BMPR1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004320.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 657 |
Nom | ALK-3 / BMPR1A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927289
|
enQuireBio™
QP5725-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947289
|
enQuireBio™
QP5725-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937289
|
enQuireBio™
QP5725-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957289
|
enQuireBio™
QP5725-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967289
|
enQuireBio™
QP5725-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977289
|
enQuireBio™
QP5725-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_004320.2 | |
ALK-3 / BMPR1A Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
657 | |
Research Use Only | |
BMPR1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KHYCKSISSR RRYNRDLEQD EAFIPVGESL KDLIDQSQSS GSGSGLPLLV QRTIAKQIQM VRQVGKGRYG EVWMGKWRGE KVAVKVFFTT EEASWFRETE IYQTVLMRHE NILGFIAADI KGTGSWTQLY LITDYHENGS LYDFLKCATL DTRALLKLAY SAACGLCHLH TEIYGTQGKP AIAHRDLKSK NILIKKNGSC CIADLGLAVK FNSDTNEVDV PLNTRVGTKR YMAPEVLDES LNKNHFQPYI MADIYSFGLI IWEMARRCIT GGIVEEYQLP YYNMVPSDPS YEDMREVVCV KRLRPIVSNR WNSDECLRAV LKLMSECWAH NPASRLTALR IKKTLAKMVE SQDVKI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |