Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_005130.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 306 |
Nom | Annexin A3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16017011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16047011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16067011
|
enQuireBio™
QP8890-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_005130.1 | |
Annexin A3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
306 | |
Research Use Only | |
ANXA3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WVGHRGTVRD YPDFSPSVDA EAIQKAIRGI GTDEKMLISI LTERSNAQRQ LIVKEYQAAY GKELKDDLKG DLSGHFEHLM VALVTPPAVF DAKQLKKSMK GAGTNEDALI EILTTRTSRQ MKDISQAYYT VYKKSLGDDI SSETSGDFRK ALLTLADGRR DESLKVDEHL AKQDAQILYK AGENRWGTDE DKFTEILCLR SFPQLKLTFD EYRNISQKDI VDSIKGELSG HFEDLLLAIV NCVRNTPAFL AERLHRALKG IGTDEFTLNR IMVSRSEIDL LDIRTEFKKH YGYSLYSAIK SDTSGDYEIT LLKICGGD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |