Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA10 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ANXA10 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925928
|
enQuireBio™
QP11031-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915928
|
enQuireBio™
QP11031-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905928
|
enQuireBio™
QP11031-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ANXA10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ANXA10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFCGDY VQGTIFPAPN FNPIMDAQML GGALQGFDCD KDMLINILTQ RCNAQRMMIA EAYQSMYGRD LIGDMREQLS DHFKDVMAGL MYPPPLYDAH ELWHAMKGVG TDENCLIEIL ASRTNGEIFQ MREAYCLQYS NNLQEDIYSE TSGHFRDTLMNLVQGTREEG YTDPAMAAQD AMVLWEACQQ KTGEHKTMLQ MILCNKSYQQ LRLVFQEFQN ISGQDMVDAI NECYDGYFQE LLVAIVLCVR DKPAYFAYRL YSAIHDFGFH NKTVIRILIA RSEIDLLTIR KRYKERYGKS LFHDIRNFAS GHYKKALLAI CAGDAEDY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |