Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA13 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ANXA13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985928
|
enQuireBio™
QP11033-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975928
|
enQuireBio™
QP11033-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965928
|
enQuireBio™
QP11033-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ANXA13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ANXA13 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNRHAKASS PQGFDVDRDA KKLNKACKGM GTNEAAIIEI LSGRTSDERQ QIKQKYKATY GKELEEVLKS ELSGNFEKTA LALLDRPSEY AARQLQKAMK GLGTDESVLI EVLCTRTNKE IIAIKEAYQR LFDRSLESDV KGDTSGNLKK ILVSLLQANR NEGDDVDKDL AGQDAKDLYD AGEGRWGTDE LAFNEVLAKR SYKQLRATFQ AYQILIGKDI EEAIEEETSG DLQKAYLTLV RCAQDCEDYF AERLYKSMKG AGTDEETLIR IVVTRAEVDL QGIKAKFQEK YQKSLSDMVR SDTSGDFRKL LVALLH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |