missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOC1 Protein
A cDNA sequence encoding the APOC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 341 |
---|---|
Nom | APOC1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | APOC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915988
|
enQuireBio™
QP11049-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995978
|
enQuireBio™
QP11049-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905988
|
enQuireBio™
QP11049-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
341 | |
Research Use Only | |
APOC1 | |
Human | |
His | |
APOC1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
APOC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTPDVSSA LDKLKEFGNT LEDKARELIS RIKQSELSAK MREWFSETFQ KVKEKLKIDS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |