Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOH Protein
A cDNA sequence encoding the APOH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4060.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 350 |
---|---|
Nom | APOH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | APOH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995998
|
enQuireBio™
QP11054-HIS-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985998
|
enQuireBio™
QP11054-HIS-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975998
|
enQuireBio™
QP11054-HIS-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
350 | |
Research Use Only | |
APOH | |
Human | |
His | |
APOH is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.2, 200mM NaCl and 20% glycerol. |
APOH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MISPVLILFS SFLCHVAIAG RTCPKPDDLP FSTVVPLKTF YEPGEEITYS CKPGYVSRGG MRKFICPLTG LWPINTLKCT PRVCPFAGIL ENGAVRYTTF EYPNTISFSC NTGFYLNGAD SAKCTEEGKW SPELPVCAPI ICPPPSIPTF ATLRVYKPSA GNNSLYRDTA VFECLPQHAM FGNDTITCTT HGNWTKLPEC REVKCPFPSR PDNGFVNYPA KPTLYYKDKA TFGCHDGYSL DGPEEIECTK LGNWSAMPSC KASCKVPVKK ATVVYQGERV KIQEKFKNGM LHGDKVSFFC KNKEKKCSYT EDAQCIDGTI EVPKCFKEHS SLAFWKTDAS DVKPC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |