Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARC Protein
A cDNA sequence encoding the ARC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | ARC Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956018
|
enQuireBio™
QP11060-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976018
|
enQuireBio™
QP11060-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966018
|
enQuireBio™
QP11060-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARC protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MELDHRTSGG LHAYPGPRGG QVAKPNVILQ IGKCRAEMLE HVRRTHRHLL AEVSKQVERE LKGLHRSVGK LESNLDGYVP TSDSQRWKKS IKACLCRCQE TIANLERWVK REMHVWREVF YRLERWADRL ESTGGKYPVG SESARHTVSV GVGGPESYCH EADGYDYTVS PYAITPPPAA GELPGQEPAE AQQYQPWVPG EDGQPSPGVD TQIFEDPREF LSHLEEYLRQ VGGSEEYWLS QIQNHMNGPA KKWWEFKQGS VKNWVEFKKE FLQYSEGTLS REAIQRELDL PQKQGEPLDQ FLWRKRDLYQ TLYVDADEEE IIQYVVGTLQ PKLKRFLRHP LPKTLEQLIQ RGMEVQDDLE QAAEPAGPHL PVEDEAETLT PAPNSESVAS DRTQPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |