Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL14 Protein
A cDNA sequence encoding the ARL14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom ARL14 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15946048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11069-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15936048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11069-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15926048
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11069-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
ARL14 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ARL14 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 40% glycerol, 200mM NaCl and 1mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGSKNPQ TKQAQVLLLG LDSAGKSTLL YKLKLAKDIT TIPTIGFNVE MIELERNLSL TVWDVGGQEK MRTVWGCYCE NTDGLVYVVD STDKQRLEES QRQFEHILKN EHIKNVPVVL LANKQDMPGA LTAEDITRMF KVKKLCSDRN WYVQPCCALT GEGLAQGFRK LTGFVKSHMK SRGDTLAFFK QN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.