Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARMC10 Protein
A cDNA sequence encoding the ARMC10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ARMC10 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956068
|
enQuireBio™
QP11076-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936068
|
enQuireBio™
QP11076-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946068
|
enQuireBio™
QP11076-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARMC10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARMC10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTRGRRRG DRELGIRSSK SAEDLTDGSY DDVLNAEQLQ KLLYLLESTE DPVIIERALI TLGNNAAFSV NQAIIRELGG IPIVANKINH SNQSIKEKAL NALNNLSVNV ENQIKIKIYI SQVCEDVFSG PLNSAVQLAG LTLLTNMTVT NDHQHMLHSY ITDLFQVLLT GNGNTKVQVL KLLLNLSENP AMTEGLLRAQ VDSSFLSLYD SHVAKEILLR VLTLFQNIKN CLKIEGHLAV QPTFTEGSLF FLLHGEECAQ KIRALVDHHD AEVKEKVVTI IPKI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |