Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin Protein
A cDNA sequence encoding the Artemin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Artemin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The activity is determined by the dose-dependent proliferation of the SH-SY5Y cell line and is typically 4-8 ng/mL. The activity can also be determined by its ability to promote survival and neurite outgrowth. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924138
|
enQuireBio™
QP10524-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914138
|
enQuireBio™
QP10524-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904138
|
enQuireBio™
QP10524-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Artemin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The activity is determined by the dose-dependent proliferation of the SH-SY5Y cell line and is typically 4-8 ng/mL. The activity can also be determined by its ability to promote survival and neurite outgrowth. | |
Human | |
Untagged | |
Artemin was lyophilized after extensive dialysis against 10mM sodium citrate pH 4.5 and 25mM sodium chloride. |