Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AS3MT Protein
A cDNA sequence encoding the AS3MT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | AS3MT Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976078
|
enQuireBio™
QP11080-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966078
|
enQuireBio™
QP11080-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956078
|
enQuireBio™
QP11080-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AS3MT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AS3MT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.15M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAALRD AEIQKDVQTY YGQVLKRSAD LQTNGCVTTA RPVPKHIREA LQNVHEEVAL RYYGCGLVIP EHLENCWILD LGSGSGRDCY VLSQLVGEKG HVTGIDMTKG QVEVAEKYLD YHMEKYGFQA SNVTFIHGYI EKLGEAGIKN ESHDIVVSNCVINLVPDKQQ VLQEAYRVLK HGGELYFSDV YTSLELPEEI RTHKVLWGEC LGGALYWKEL AVLAQKIGFC PPRLVTANLI TIQNKELERV IGDCRFVSAT FRLFKHSKTG PTKRCQVIYN GGITGHEKEL MFDANFTFKE GEIVEVDEET AAILKNSRFA QDFLIRPIGE KLPTSGGCSA LELKDIITDP FKLAEESDSM KSRCVPDAAG GCCGTKKSC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |