Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASB13 Protein
A cDNA sequence encoding the ASB13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom ASB13 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15906088
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11081-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15996078
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11081-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15986078
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11081-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
ASB13 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ASB13 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPRAAD GCFLGDVGFW VERTPVHEAA QRGESLQLQQ LIESGACVNQ VTVDSITPLH AASLQGQARC VQLLLAAGAQ VDARNIDGST PLCDACASGS IECVKLLLSY GAKVNPPLYT ASPLHEACMS GSSECVRLLI DVGANLEAHD CHFGTPLHVA CAREHLDCVK VLLNAGANVN AAKLHETALH HAAKVKNVDL IEMLIEFGGN IYARDNRGKK PSDYTWSSSA PAKCFEYYEK TPLTLSQLCR VNLRKATGVR GLEKIAKLNI PPRLIDYLSY N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.