Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASMT Protein
A cDNA sequence encoding the ASMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | ASMT Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986098
|
enQuireBio™
QP11087-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976098
|
enQuireBio™
QP11087-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966098
|
enQuireBio™
QP11087-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ASMT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ASMT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) , 1M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSEDQAYR LLNDYANGFM VSQVLFAACE LGVFDLLAEA PGPLDVAAVA AGVRASAHGT ELLLDICVSL KLLKVETRGG KAFYRNTELS SDYLTTVSPT SQCSMLKYMG RTSYRCWGHL ADAVREGRNQ YLETFGVPAE ELFTAIYRSE GERLQFMQAL QEVWSVNGRS VLTAFDLSVF PLMCDLGGDF FKDPLPEADL YILARVLHDW ADGKCSHLLE RIYHTCKPGG GILVIESLLD EDRRGPLLTQ LYSLNMLVQT EGQERTPTHY HMLLSSAGFR DFQFKKTGAI YDAILARK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |