missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASPSCR1 Protein
A cDNA sequence encoding the ASPSCR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 79058 |
---|---|
Nom | ASPSCR1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ASPSCR1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936118
|
enQuireBio™
QP11092-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926118
|
enQuireBio™
QP11092-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916118
|
enQuireBio™
QP11092-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
79058 | |
Research Use Only | |
ASPSCR1 | |
Human | |
His | |
The ASPSCR1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
ASPSCR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAPAGG GGSAVSVLAP NGRRHTVKVT PSTVLLQVLE DTCRRQDFNP CEYDLKFQRS VLDLSLQWRF ANLPNNAKLE MVPASRSREG PENMVRIALQ LDDGSRLQDS FCSGQTLWEL LSHFPQIREC LQHPGGATPV CVYTRDEVTG EAALRGTTLQ SLGLTGGSAT IRFVMKCYDP VGKTPGSLGS SASAGQAAAS APLPLESGEL SRGDLSRPED ADTSGPCCEH TQEKQSTRAP AAAPFVPFSG GGQRLGGPPG PTRPLTSSSA KLPKSLSSPG GPSKPKKSKS GQDPQQEQEQ ERERDPQQEQ ERERPVDREP VDREPVVCHP DLEERLQAWP AELPDEFFEL TVDDVRRRLA QLKSERKRLE EAPLVTKAFR EAQIKEKLER YPKVALRVLF PDRYVLQGFF RPSETVGDLR DFVRSHLGNP ELSFYLFITP PKTVLDDHTQ TLFQANLFPA ALVHLGAEEP AGVYLEPGLL EHAISPSAAD VLVARYMSRA AGSPSPLPAP DPAPKSEPAA EEGALVPPEP IPGTAQPVKR SLGKVPKWLK LPASKR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |