Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001243019.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1386 |
Nom | ATF2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927019
|
enQuireBio™
QP5688-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947019
|
enQuireBio™
QP5688-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937019
|
enQuireBio™
QP5688-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957019
|
enQuireBio™
QP5688-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967019
|
enQuireBio™
QP5688-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977019
|
enQuireBio™
QP5688-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001243019.1 | |
ATF2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1386 | |
Research Use Only | |
ATF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKFKLHVNSA RQYKDLWNMS DDKPFLCTAP GCGQRFTNED HLAVHKHKHE MTLKFGPARN DSVIVADQTP TPTRFLKNCE EVGLFNELAS PFENEFKKAS EDDIKKMPLD LSPLATPIIR SKIEEPSVVE TTHQDSPLPH PESTTSDEKE VPLAQTAQPT SAIVRPASLQ VPNVLLTSSD SSVIIQQAVP SPTSSTVITQ APSSNRPIVP VPGPFPLLLH LPNGQTMPVA IPASITSSNV HVPAAVPLVR PVTMVPSVPG IPGPSSPQPV QSEAKMRLKA ALTQQHPPVT NGDTVKGHGS GLVRTQSEES RPQSLQQPAT STTETPASPA HTTPQTQSTS GRRRRAANED PDEKRRKFLE RNRAAASRCR QKRKVWVQSL EKKAEDLSSL NGQLQSEVTL LRNEVAQLKQ LLLAHKDCPV TAMQKKSGYH TADKDDSSED ISVPSSPHTE AIQHSSVSTS NGVSSTSKAE AVATSVLTQM ADQSTEPALS QIVMAPSSQS QPSGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |