Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP2A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP2A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001672.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 488 |
Nom | ATP2A2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957039
|
enQuireBio™
QP5691-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001672.1 | |
ATP2A2 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
488 | |
Research Use Only | |
ATP2A2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VITTCLALGT RRMAKKNAIV RSLPSVETLG CTSVICSDKT GTLTTNQMSV CRMFILDRVE GDTCSLNEFT ITGSTYAPIG EVHKDDKPVN CHQYDGLVEL ATICALCNDS ALDYNEAKGV YEKVGEATET ALTCLVEKMN VFDTELKGLS KIERANACNS VIKQLMKKEF TLEFSRDRKS MSVYCTPNKP SRTSMSKMFV KGAPEGVIDR CTHIRVGSTK VPMTSGVKQK IMSVIREWGS GSDTLRCLAL ATHDNPLRRE EMHLEDSANF IKYETNLTFV GCVGMLDPPR IEVASSVKLC RQAGIRVIMI TGDNKGTAVA ICRRIGIFGQ DEDVTSKAFT GREFDELNPS AQRDACLNAR CFARVEPSHK SKIVEFLQSF DEITAMTGDG VNDAPALKKA EIGIAMGSGT AVAKTASEMV LADDNFSTIV AAVEEGRAIY NNM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |