missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AUH Protein
A cDNA sequence encoding the AUH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 549 |
---|---|
Nom | AUH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | AUH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966178
|
enQuireBio™
QP11111-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956178
|
enQuireBio™
QP11111-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946178
|
enQuireBio™
QP11111-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
549 | |
Research Use Only | |
AUH | |
Human | |
His | |
The AUH solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
AUH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSEMKTEDE LRVRHLEEEN RGIVVLGINR AYGKNSLSKN LIKMLSKAVD ALKSDKKVRT IIIRSEVPGI FCAGADLKER AKMSSSEVGP FVSKIRAVIN DIANLPVPTI AAIDGLALGG GLELALACDI RVAASSAKMG LVETKLAIIP GGGGTQRLPR AIGMSLAKEL IFSARVLDGK EAKAVGLISH VLEQNQEGDA AYRKALDLAR EFLPQGPVAM RVAKLAINQG MEVDLVTGLA IEEACYAQTI PTKDRLEGLL AFKEKRPPRY KGE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |