Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAALC Protein
A cDNA sequence encoding the BAALC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom BAALC Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15956218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11121-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15936218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11121-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
pour voir le stock disponible 
15946218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11121-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
BAALC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution contains 20mM Tris buffer pH 8.0, 1mM DTT, 20% glycerol and 2mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCGGSRADA IEPRYYESWT RETESTWLTY TDSDAPPSAA APDSGPEAGG LHSGMLEDGL PSNGVPRSTA PGGIPNPEKK TNCETQCPNP QSLSSGPLTQ KQNGLQTTEA KRDAKRMPAK EVTINVTDSI QQMDRSRRIT KNCVN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.