Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG family molecular chaperone regulator 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BAG family molecular chaperone regulator 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004273.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 9532 |
Nom | BAG family molecular chaperone regulator 2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907129
|
enQuireBio™
QP5703-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927129
|
enQuireBio™
QP5703-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917129
|
enQuireBio™
QP5703-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15937129
|
enQuireBio™
QP5703-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947129
|
enQuireBio™
QP5703-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957129
|
enQuireBio™
QP5703-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_004273.1 | |
BAG family molecular chaperone regulator 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9532 | |
Research Use Only | |
BAG2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQAKINAKAN EGRFCRSSSM ADRSSRLLES LDQLELRVEA LREAATAVEQ EKEILLEMIH SIQNSQDMRQ ISDGEREELN LTANRLMGRT LTVEVSVETI RNPQQQESLK HATRIIDEVV NKFLDDLGNA KSHLMSLYSA CSSEVPHGPV DQKFQSIVIG CALEDQKKIK RRLETLLRNI ENSDKAIKLL EHSKGAGSKT LQQNAESRFN | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |