Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAR1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCAR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | BCAR1 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916258
|
enQuireBio™
QP11133-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15996248
|
enQuireBio™
QP11133-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15906258
|
enQuireBio™
QP11133-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
BCAR1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRLQQGVS ATVAHLLDLA GSAGATGSWR SPSEPQEPLV QDLQAAVAAV QSAVHELLEF ARSAVGNAAH TSDRALHAKL SRQLQKMEDV HQTLVAHGQA LDAGRGGSGA TLEDLDRLVA CSRAVPEDAK QLASFLHGNA SLLFRRTKAT APGPEGGGTL HPNPTDKTSS IQSRPLPSPP KFTSQDSPDG QYENSEGGWM EDYDYVHLQG KEEFEKTQKE LLEKGSITRQ GKSQLELQQL KQFERLEQEV SRPIDHDLAN WTPAQPLAPG RTGGLGPSDR QLLLFYLEQC EANLTTLTNA VDAFFTAVAT NQPPKIFVAH SKFVILSAHK LVFIGDTLSR QAKAADVRSQ VTHYSNLLCD LLRGIVATTK AAALQYPSPS AAQDMVE |