Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | BCAT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946258
|
enQuireBio™
QP11134-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936258
|
enQuireBio™
QP11134-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926258
|
enQuireBio™
QP11134-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BCAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BCAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKDCSNG CSAECTGEGG SKEVVGTFKA KDLIVTPATI LKEKPDPNNL VFGTVFTDHM LTVEWSSEFG WEKPHIKPLQ NLSLHPGSSA LHYAVELFEG LKAFRGVDNK IRLFQPNLNM DRMYRSAVRA TLPVFDKEEL LECIQQLVKL DQEWVPYSTS ASLYIRPTFI GTEPSLGVKK PTKALLFVLL SPVGPYFSSG TFNPVSLWAN PKYVRAWKGG TGDCKMGGNY GSSLFAQCEA VDNGCQQVLW LYGEDHQITE VGTMNLFLYW INEDGEEELA TPPLDGIILP GVTRRCILDL AHQWGEFKVS ERYLTMDDLT TALEGNRVRE MFGSGTACVV CPVSDILYKG ETIHIPTMEN GPKLASRILS KLTDIQYGRE ESDWTIVLS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |