Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCCIP Protein
A cDNA sequence encoding the BCCIP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | BCCIP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976258
|
enQuireBio™
QP11135-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956258
|
enQuireBio™
QP11135-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966258
|
enQuireBio™
QP11135-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BCCIP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BCCIP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMASRS KRRAVESGVP QPPDPPVQRD EEEEKEVENE DEDDDDSDKE KDEEDEVIDE EVNIEFEAYS LSDNDYDGIK KLLQQLFLKA PVNTAELTDL LIQQNHIGSV IKQTDVSEDS NDDMDEDEVF GFISLLNLTE RKGTQCVEQI QELVLRFCEK NCEKSMVEQL DKFLNDTTKP VGLLLSERFI NVPPQIALPM YQQLQKELAG AHRTNKPCGK CYFYLLISKT FVEAGKNNSK KKPSNKKKAA LMFANAEEEF FYEKAILKFN YSVQEESDTC LGGKWSFDDV PMTPLRTVML IPGDKMNEIM DKLKEYLSV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |