Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (1-206 a. a. ) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
555.00€ - 2005.00€
Spécification
Nom | Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Untested |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Tick-borne encephalitis virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964018
|
enQuireBio™
QP10490-100UG |
100 μg |
555.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974018
|
enQuireBio™
QP10490-500UG |
500 μg |
2005.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Bcl 2 (1-206 a. a. ) Protein | |
Untested | |
Tick-borne encephalitis virus | |
His | |
>90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DPBS pH 7.4, 0.2microm filter sterilised. |