Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH2 domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH2 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
481.00€ - 1895.00€
Spécification
Nom | Bcl 2 (minus BH2 domain) Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Untested |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | West nile virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15964028
|
enQuireBio™
QP10492-100UG |
100 μg |
481.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974028
|
enQuireBio™
QP10492-500UG |
500 μg |
1895.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Bcl 2 (minus BH2 domain) Protein | |
Untested | |
West nile virus | |
His | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DPBS pH 7.4. |