missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDH1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BDH1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004042.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 622 |
Nom | BDH1, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947209
|
enQuireBio™
QP5713-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967209
|
enQuireBio™
QP5713-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957209
|
enQuireBio™
QP5713-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977209
|
enQuireBio™
QP5713-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15987209
|
enQuireBio™
QP5713-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997209
|
enQuireBio™
QP5713-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_004042.1 | |
BDH1, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
622 | |
Research Use Only | |
BDH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASAAEPVGSK AVLVTGCDSG FGFSLAKHLH SKGFLVFAGC LMKDKGHDGV KELDSLNSDR LRTVQLNVCS SEEVEKVVEI VRSSLKDPEK GMWGLVNNAG ISTFGEVEFT SLETYKQVAE VNLWGTVRMT KSFLPLIRRA KGRVVNISSM LGRMANPARS PYCITKFGVE AFSDCLRYEM YPLGVKVSVV EPGNFIAATS LYSPESIQAI AKKMWEELPE VVRKDYGKKY FDEKIAKMET YCSSGSTDTS PVIDAVTHAL TATTPYTRYH PMDYYWWLRM QIMTHLPGAI SDMIYIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |