Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BGN Protein
A cDNA sequence encoding the BGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | BGN Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976328
|
enQuireBio™
QP11158-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966328
|
enQuireBio™
QP11158-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956328
|
enQuireBio™
QP11158-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BGN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BGN protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDEEASGADT SGVLDPDSVT PTYSAMCPFG CHCHLRVVQC SDLGLKSVPK EISPDTTLLD LQNNDISELR KDDFKGLQHL YALVLVNNKI SKIHEKAFSP LRKLQKLYIS KNHLVEIPPN LPSSLVELRI HDNRIRKVPK GVFSGLRNMN CIEMGGNPLE NSGFEPGAFD GLKLNYLRIS EAKLTGIPKD LPETLNELHL DHNKIQAIEL EDLLRYSKLY RLGLGHNQIR MIENGSLSFL PTLRELHLDN NKLARVPSGL PDLKLLQVVY LHSNNITKVG VNDFCPMGFG VKRAYYNGIS LFNNPVPYWE VQPATFRCVT DRLAIQFGNY KK | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |