missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLMH Protein
A cDNA sequence encoding the BLMH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 642 |
---|---|
Nom | BLMH Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | BLMH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954168
|
enQuireBio™
QP10535-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944168
|
enQuireBio™
QP10535-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934168
|
enQuireBio™
QP10535-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
642 | |
Research Use Only | |
BLMH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSSGLNSEK VAALIQKLNS DPQFVLAQNV GTTHDLLDIC LKRATVQRAQ HVFQHAVPQE GKPITNQKSS GRCWIFSCLN VMRLPFMKKL NIEEFEFSQS YLFFWDKVER CYFFLSAFVD TAQRKEPEDG RLVQFLLMNP ANDGGQWDML VNIVEKYGVI PKKCFPESYT TEATRRMNDI LNHKMREFCI RLRNLVHSGA TKGEISATQD VMMEEIFRVV CICLGNPPET FTWEYRDKDK NYQKIGPITP LEFYREHVKP LFNMEDKICL VNDPRPQHKY NKLYTVEYLS NMVGGRKTLY NNQPIDFLKK MVAASIKDGE AVWFGCDVGK HFNSKLGLSD MNLYDHELVF GVSLKNMNKA ERLTFGESLM THAMTFTAVS EKDDQDGAFT KWRVENSWGE DHGHKGYLCM TDEWFSEYVY EVVVDRKHVP EEVLAVLEQE PIILPAWDPM GALAE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
BLMH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity: > 1,000 pmole/min/ug. Measured by the hydrolysis of Met-AMC at pH 7.5, at 37C. | |
Human | |
His | |
The BLMH protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |