Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLNK Protein
A cDNA sequence encoding the BLNK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | BLNK Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946358
|
enQuireBio™
QP11167-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936358
|
enQuireBio™
QP11167-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926358
|
enQuireBio™
QP11167-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BLNK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BLNK solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDKLNKITVP ASQKLRQLQK MVHDIKNNEG GIMNKIKKLK VKAPPSVPRR DYASESPADE EQQWSDDFDS DYENPDEHSD SEMYVMPAEE NADDSYEPPP VEQETRPVHP ALPFARGEYI DNRSSQRHSP PFSKTLPSKP SWPSEKARLT STLPALTALQ KPQVPPKPKG LLEDEADYVV PVEDNDENYI HPTESSSPPP EKAPMVNRST KPNSSTPASP PGTASGRNSG AWETKSPPPA APSPLPRAGK KPTTPLKTTP VASQQNASSV CEEKPIPAER HRGSSHRQEA VQSPVFPPAQ KQIHQKPIPL PRFTEGGNPT VDGPLPSFSS NSTISEQEAG VLCKPWYAGA CDRKSAEEAL HRSNKDGSFL IRKSSGHDSK QPYTLVVFFN KRVYNIPVRF IEATKQYALG RKKNGEEYFG SVAEIIRNHQ HSPLVLIDSQ NNTKDSTRLK YAVKVS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |