Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP10 Protein
A cDNA sequence encoding the BMP10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
119.00€ - 700.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 27302 |
---|---|
Nom | BMP10 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | BMP10 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974168
|
enQuireBio™
QP10536-1UG |
1 μg |
119.00€
1µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15984168
|
enQuireBio™
QP10536-5UG |
5 μg |
433.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964168
|
enQuireBio™
QP10536-10UG |
10 μg |
700.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
27302 | |
Research Use Only | |
BMP10 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
NAKGNYCKRT PLYIDFKEIG WDSWIIAPPG YEAYECRGVC NYPLAEHLTP TKHAIIQALVHLKNSQKASK ACCVPTKLEP ISILYLDKGV VTYKFKYEGM AVSECGCR | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE and HPLC analysis. |
BMP10 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity was determined by its ability to induce alkaline phosphatase production in the ATDC-5 cell line and is typically 4.0-6.0 ng/ml ED50. | |
Human | |
Untagged | |
The BMP10 protein was lyophilized from 10mM Sodium Citrate, pH 2.7 and 75mM NaCl . |