missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRD3 Protein
A cDNA sequence encoding the BRD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | BRD3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15986468
|
enQuireBio™
QP11204-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15976468
|
enQuireBio™
QP11204-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966468
|
enQuireBio™
QP11204-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
BRD3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BRD3 protein solution (0.5 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSTATTV APAGIPATPG PVNPPPPEVS NPSKPGRKTN QLQYMQNVVV KTLWKHQFAW PFYQPVDAIK LNLPDYHKII KNPMDMGTIK KRLENNYYWS ASECMQDFNT MFTNCYIYNK PTDDIVLMAQ ALEKIFLQKV AQMPQEEVEL LPPAPKGKGR KPAAGAQSAG TQQVAAVSSV SPATPFQSVP PTVSQTPVIA ATPVPTITAN VTSVPVPPAA APPPPATPIV PVVPPTPPVV KKKGVKRKAD TTTPTTSAIT ASRSESPPPL SDPKQAKVVA RRESGGRPIK PPKKDLEDGE VPQHAGKKGK LSEHLRYCDS ILREMLSKKH AAYAWPFYKP VDAEALELHD YHDIIKHPMD LSTVKRKMDG REYPDAQGFA ADVRLMFSNC YKYNPPDHEV VAMARKLQDV FEMRFAKMP | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |