missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Breast carcinoma-amplified sequence 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Breast carcinoma-amplified sequence 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_003648.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 8537 |
Nom | Breast carcinoma-amplified sequence 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947149
|
enQuireBio™
QP5705-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987149
|
enQuireBio™
QP5705-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957149
|
enQuireBio™
QP5705-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977149
|
enQuireBio™
QP5705-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997149
|
enQuireBio™
QP5705-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967149
|
enQuireBio™
QP5705-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_003648.2 | |
Breast carcinoma-amplified sequence 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8537 | |
Research Use Only | |
BCAS1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MGNQMSVPQR VEDQENEPEA ETYQDNASAL NGVPVVVSTH TVQHLEEVDL GISVKTDNVA TSSPETTEIS AVADANGKNL GKEAKPEAPA AKSRFFLMLS RPVPGRTGDQ AADSSLGSVK LDVSSNKAPA NKDPSESWTL PVAAGPGQDT DKTPGHAPAQ DKVLSAARDP TLLPPETGGA GGEAPSKPKD SSFFDKFFKL DKGQEKVPGD SQQEAKRAEH QDKVDEVPGL SGQSDDVPAG KDIVDGKEKE GQELGTADCS VPGDPEGLET AKDDSQAAAI AENNNSIMSF FKTLVSPNKA ETKKDPEDTG AEKSPTTSAD LKSDKANFTS QETQGAGKNS KGCNPSGHTQ SVTTPEPAKE GTKEKSGPTS LPLGKLFWKK SVKEDSVPTG AEENVVCESP VEIIKSKEVE SALQTVDLNE GDAAPEPTEA KLKREESKPR TSLMAFLRQM SVKGDGGITH SEEINGKDSS CQTSDSTEKT ITPPEPEPTG APQKGKEGSS KDKKSAAEMN KQKSNKQEAK EPAQCTEQAT VDTNSLQNGD KLQKRPEKRQ QSLGGFFKGL GPKRMLDAQV QTDPVSIGPV GKSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |