missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human C-C motif chemokine 25 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-C motif chemokine 25, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marque:  enQuireBio™ QP5774-ec-10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15947669

Quantité Prix
1 160.00€ / 10µg
10 148.99€ / 10µg
Expédition estimée
01-12-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Spécification

Spécification

NP_001188288.1
C-C motif chemokine 25 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6370
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CCL25
Recombinant Protein
E. coli
QGVFEDCCLA YHYPIGWAVL RRAWTYRIQE VSGSCNLPAA IFYLPKRHRK VCGNPKSREV QRAMKLLDAR NKVFAKLHHN TQTFQAGPHA VKKLSSGNSK LSSSKFSNPI SSSKRNVSLL ISANSGL
Vidéos
FDS
Documents