Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-JUN Protein
A cDNA sequence encoding the C-JUN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6960.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 3725
Nom C-JUN Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) JUN
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15994218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10551-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15974218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10551-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15984218
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10551-1MG
1 mg
6960.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
3725
Research Use Only
JUN
Recombinant Protein
E. coli
MTAKMETTFY DDALNASFLP SESGPYGYSN PKILKQSMTL NLADPVGSLK PHLRAKNSDL LTSPDVGLLK LASPELERLI IQSSNGHITT TPTPTQFLCP KNVTDEQEGF AEGFVRALAE LHSQNTLPSV TSAAQPVNGA GMVAPAVASV AGGSGSGGFS ASLHSEPPVY ANLSNFNPGA LSSGGGAPSY GAAGLAFPAQ PQQQQQPPHH LPQQMPVQHP RLQALKEEPQ TVPEMPGETP PLSPIDMESQ ERIKAERKRM RNRIAASKCR KRKLERIARL EEKVKTLKAQ NSELASTANM LREQVAQLKQ KVMNHVNSGC QLMLTQQLQT F
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
C-JUN Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
C-Jun is phosphorylatable in vitro, using either recombinant active JNK1 or JNK2, or with JNK immunoprecipitated from stimulated cells. This phosphorylation can be monitored by Western blot analysis using an antibody directed to c-Jun [pS73], in conjunction with chemiluminescence detection methods. Optimization of the cell stimulation protocol, cell lysis procedure, and reaction conditions may be required for each specific application.
Human
His
C-JUN is supplied as lyophilized powder containing no additives.