Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C17ORF49 Protein
A cDNA sequence encoding the C17ORF49 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom C17ORF49 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15976538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11225-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15956538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11225-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15966538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11225-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
C17ORF49 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The C17ORF49 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSASTK VGEIFSAAGA AFTKLGELTM QLHPVADSSP AGAKWTETEI EMLRAAVKRF GDDLNHISCV IKERTVAQIK ATVKRKVYED SGIPLPAESP KKGPKKVASG VLSPPPAAPP PSSSSVPEAG GPPIKKQKAD VTLSALNDSD ANSDVVDIEG LGETPPAKKL NFDQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.