Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1D Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C1D, was expressed in the hosts and tags indicated.
228.00€ - 2440.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001177192.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 10438 |
Nom | C1D Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16098201
|
enQuireBio™
QP938-10UG |
10 μg |
228.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16038211
|
enQuireBio™
QP938-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16088201
|
enQuireBio™
QP938-100UG |
100 μg |
555.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018211
|
enQuireBio™
QP938-200UG |
200 μg |
930.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16028211
|
enQuireBio™
QP938-500UG |
500 μg |
1535.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16008211
|
enQuireBio™
QP938-1MG |
1 mg |
2440.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001177192.1 | |
C1D Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10438 | |
Research Use Only | |
C1D | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGEEINEDY PVEIHEYLSA FENSIGAVDE MLKTMMSVSR NELLQKLDPL EQAKVDLVSA YTLNSMFWVY LATQGVNPKE HPVKQELERI RVYMNRVKEI TDKKKAGKLD RGAASRFVKN ALWEPKSKNA SKVAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |