missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF1 Protein
A cDNA sequence encoding the C1QTNF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | C1QTNF1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926558
|
enQuireBio™
QP11230-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906558
|
enQuireBio™
QP11230-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916558
|
enQuireBio™
QP11230-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C1QTNF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Human C1QTNF1 was lyophilized from 50mM Acetate Buffer pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS RVPHVQGEQQ EWEGTEELPS PPDHAERAEE QHEKYRPSQD QGLPASRCLR CCDPGTSMYP ATAVPQINIT ILKGEKGDRG DRGLQGKYGK TGSAGARGHT GPKGQKGSMG APGERCKSHY AAFSVGRKKP MHSNHYYQTV IFDTEFVNLY DHFNMFTGKF YCYVPGLYFF SLNVHTWNQK ETYLHIMKNE EEVVILFAQV GDRSIMQSQS LMLELREQDQ VWVRLYKGER ENAIFSEELD TYITFSGYLVKHATEP | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |