Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CA3 Protein
A cDNA sequence encoding the CA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 761 |
---|---|
Nom | CA3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CA3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966608
|
enQuireBio™
QP11248-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956608
|
enQuireBio™
QP11248-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946608
|
enQuireBio™
QP11248-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
761 | |
Research Use Only | |
CA3 | |
Human | |
Untagged | |
The CA3 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
CA3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAKEWGYASH NGPDHWHELF PNAKGENQSP IELHTKDIRH DPSLQPWSVS YDGGSAKTIL NNGKTCRVVF DDTYDRSMLR GGPLPGPYRL RQFHLHWGSS DDHGSEHTVD GVKYAAELHL VHWNPKYNTF KEALKQRDGI AVIGIFLKIG HENGEFQIFL DALDKIKTKG KEAPFTKFDP SCLFPACRDY WTYQGSFTTP PCEECIVWLL LKEPMTVSSD QMAKLRSLLS SAENEPPVPL VSNWRPPQPI NNRVVRASFK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |