Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain-1 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001185797.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 823 |
Nom | Calpain-1 catalytic subunit Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15937519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-100UG |
100 μg |
534.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15987519
|
enQuireBio™
QP5754-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001185797.1 | |
Calpain-1 catalytic subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
823 | |
Research Use Only | |
Capn1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSEEIITPVY CTGVSAQVQK QRARELGLGR HENAIKYLGQ DYEQLRVRCL QSGTLFRDEA FPPVPQSLGY KDLGPNSSKT YGIKWKRPTE LLSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNDTL LHRVVPHGQS FQNGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVVDDLLPI KDGKLVFVHS AEGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGST SEGFEDFTGG VTEWYELRKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SIDISSVLDM EAITFKKLVK GHAYSVTGAK QVNYRGQVVS LIRMRNPWGE VEWTGAWSDS SSEWNNVDPY ERDQLRVKME DGEFWMSFRD FMREFTRLEI CNLTPDALKS RTIRKWNTTL YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LDETDDPDDY GDRESGCSFV LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYEVPP ELVGQPAVHL KRDFFLANAS RARSEQFINL REVSTRFRLP PGEYVVVPST FEPNKEGDFV LRFFSEKSAG TVELDDQIQA NLPDEQVLSE EEIDENFKAL FRQLAGEDME ISVKELRTIL NRIISKHKDL RTKGFSLESC RSMVNLMDRD GNGKLGLVEF NILWNRIRNY LSIFRKFDLD KSGSMSAYEM RMAIESAGFK LNKKLYELII TRYSEPDLAV DFDNFVCCLV RLETMFRFFK TLDTDLDGVV TFDLFKWLQL TMFA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |